Kluczowe dokumenty
SAB1411461
Sigma-Aldrich
Anti-SSPN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DAGA5, KRAG, NSPN, SPN1, SPN2, nanospan
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSPN(8082)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the dystrophin-glycoprotein complex (DGC). The DGC spans the sarcolemma and is comprised of dystrophin, syntrophin, alpha- and beta-dystroglycans and sarcoglycans. The DGC provides a structural link between the subsarcolemmal cytoskeleton and the extracellular matrix of muscle cells. Two alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
SSPN (NP_005077.2, 1 a.a. ~ 243 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKNKQPRGQQRQGGPPAADAAGPDDMEPKKGTGAPKECGEEEPRTCCGCRFPLLLALLQLALGIAVTVVGFLMASISSSLLVRDTPFWAGIIVCLVAYLGLFMLCVSYQVDERTCIQFSMKLLYFLLSALGLTVCVLAVAFAAHHYSQLTQFTCETTLDSCQCKLPSSEPLSRTFVYRDVTDCTSVTGTFKLFLLIQMILNLVCGLVCLLACFVMWKHRYQVFYVGVRICSLTASEGPQQKI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)