Kluczowe dokumenty
SAB1409656
Sigma-Aldrich
Anti-SFRS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27.39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFRS1(6426)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek czynnika splicingowego bogatego w argininę/serynę i funkcjonuje zarówno w konstytutywnym, jak i alternatywnym splicingu pre-mRNA. Białko wiąże się z transkryptami pre-mRNA i składnikami spliceosomu i może aktywować lub hamować splicing w zależności od lokalizacji miejsca wiązania pre-mRNA. Zdolność białka do aktywacji splicingu jest regulowana przez fosforylację i interakcje z innymi białkami związanymi z czynnikiem splicingowym. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SFRS1 (AAH10264, 1 a.a. ~ 248 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSGGVIRGPAGNNDCRIYVGNLPPDIRTKDIEDVFYKYGAIRDIDLKNRRGGPPFAFVEFEDPRDAEDAVYGRDGYDYDGYRLRVEFPRSGRGTGRGGGGGAPRGRYGPPSRRSENRVVSGLPPSWQDLKDHMREAGDVCYADVYRDGTGVVEFVRKEDMTYAVRKLDNTKFRSHEGETAYIRVKVDGPRSPSYGRSRSRSRSRSRSRSNSRSYSPRRSRGSPRYSPRHSRSRSRSRT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael C Brown et al.
Journal of virology, 88(22), 13135-13148 (2014-09-05)
Protein synthesis, the most energy-consuming process in cells, responds to changing physiologic priorities, e.g., upon mitogen- or stress-induced adaptations signaled through the mitogen-activated protein kinases (MAPKs). The prevailing status of protein synthesis machinery is a viral pathogenesis factor, particularly for