Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000648M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCGF4 antibody produced in mouse
clone 4E10-1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BMI1, Anti-MGC12685, Anti-RNF51, Anti-polycomb group ring finger 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E10-1C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMI1(648)
Immunogen
PCGF4 (AAH11652, 1 a.a. ~ 326 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MHRTTRIKITELNPHLMCVLCGGYFIDATTIIECLHSFCKTCIVRYLETSKYCPICDVQVHKTRPLLNIRSDKTLQDIVYKLVPGLFKNEMKRRRDFYAAHPSADAANGSNEDRGEVADEDKRIITDDEIISLSIEFFDQNRLDRKVNKDKEKSKEEVNDKRYLRCPAAMTVMHLRKFLRSKMDIPNTFQIDVMYEEEPLKDYYTLMDIAYIYTWRRNGPLPLKYRVRPTCKRMKISHQRDGLTNAGELESDSGSDKANSPAGGIPSTSSCLPSPSTPVQSPHPQFPHISSTMNGTSNSPSGNHQSSFANRPRKASVNGSSATSSG
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carmen Sánchez et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 6(5), 820-834 (2007-02-14)
Ring1B/Rnf2 is a RING finger protein member of the Polycomb group (PcG) of proteins, which form chromatin-modifying complexes essential for embryonic development and stem cell renewal and which are commonly deregulated in cancer. Ring1B/Rnf2 is a ubiquitin E3 ligase that
Hsiao-Fan Chen et al.
Nature communications, 5, 4697-4697 (2014-08-26)
The mechanisms controlling tumour-induced angiogenesis are presently not clear. In principle, angiogenesis can be achieved through the activation of endothelial cells in existing vessels or by transdifferentiation of tumour cells into endothelial cells. However, whether tumour cells can go through
Atsushi Sato et al.
Stem cell research, 12(1), 119-131 (2013-11-05)
Reactive oxygen species (ROS) are involved in various aspects of cancer cell biology, yet their role in cancer stem cells (CSCs) has been poorly understood. In particular, it still remains unclear whether and how ROS control the self-renewal/differentiation process and
Jessica Tilghman et al.
Cancer research, 74(11), 3168-3179 (2014-04-09)
Glioblastoma (GBM) stem cells (GSC) are a subpopulation of tumor cells that display stem-like characteristics (stemness) and play unique roles in tumor propagation, therapeutic resistance, and tumor recurrence. Therapeutic targets in GSCs are a focus of increasing interest to improve
Seunghee Bae et al.
International journal of oncology, 45(4), 1618-1628 (2014-07-16)
The polycomb group RING finger protein, B-cell‑specific moloney murine leukemia virus integration site 1 (BMI1), has emerged as a key regulator of cell proliferation, cell cycle, cell immortalization, chemoresistance and radioresistance. Although the radioresistant effect of BMI1 has been thoroughly investigated