Kluczowe dokumenty
SAB1411455
Sigma-Aldrich
Anti-CCDC6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D10S170, FLJ32286, H4, PTC, TPC, TST1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCDC6(8030)
Immunogen
CCDC6 (AAH64391.1, 1 a.a. ~ 474 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADSASESDTDGAGGNSSSSAAMQSSCSSTSGGGGGGGGGGGGGKSGGIVISPFRLEELTNRLASLQQENKVLKIELETYKLKCKALQEENRDLRKASVTIQARAEQEEEFISNTLFKKIQALQKEKETLAVNYEKEEEFLTNELSRKLMQLQHEKAELEQHLEQEQEFQVNKLMKKIKKLENDTISKQLTLEQLRREKIDLENTLEQEQEALVNRLWKRMDKLEAEKRILQEKLDQPVSAPPSPRDISMEIDSPENMMRHIRFLKNEVERLKKQLRAAQLQHSEKMAQYLEEERHMREENLRLQRKLQREMERREALCRQLSESESSLEMDDERYFNEMSAQGLRPRTVSSPIPYTPSPSSSRPISPGLSYASHTVGFTPPTSLTRAGMSYYNSPGLHVQHMGTSHGITRPSPRRSNSPDKFKRPTPPPSPNTQTPVQPPPPPPPPPMQPTVPSAATSQPTPSQHSAHTSSQP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Zhong et al.
British journal of anaesthesia, 113(4), 634-643 (2014-05-20)
Isoflurane produces amnesia in mice during contextual fear conditioning (CFC) trials. Histone acetylation is a form of chromatin modification involved in the transcriptional regulation underlying memory formation. We investigated whether isoflurane-induced repression of contextual fear memory is related to altered
Andreas Flütsch et al.
Biological chemistry, 395(10), 1243-1252 (2014-08-26)
Abstract Caspases play important roles in cell death, differentiation, and proliferation. Due to their high homology, especially of the active site, specific targeting of a particular caspase using substrate analogues is very difficult. Although commercially available small molecules based on