Kluczowe dokumenty
SAB1410944
Sigma-Aldrich
Anti-PDK4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ40832
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDK4(5166)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny kinaz białkowych PDK/BCKDK i koduje mitochondrialne białko z domeną kinazy histydynowej. Białko to znajduje się w macierzy mitochondriów i hamuje kompleks dehydrogenazy pirogronianowej poprzez fosforylację jednej z jego podjednostek, przyczyniając się w ten sposób do regulacji metabolizmu glukozy. Ekspresja tego genu jest regulowana przez glukokortykoidy, kwas retinowy i insulinę. (dostarczone przez RefSeq)
Izoenzym 4 kinazy dehydrogenazy pirogronianowej (PDK4) jest mitochondrialną kinazą serynową ssaków, kodowaną przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 7q21.3. Kodowane białko należy do rodziny PDK. Transkrypty PDK4 wykazują wysoką ekspresję w sercu i mięśniach szkieletowych. Ulega również umiarkowanej ekspresji w ludzkim mózgu, łożysku, płucach, wątrobie, nerkach i trzustce.
Immunogen
PDK4 (NP_002603.1, 1 a.a. ~ 411 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKAARFVLRSAGSLNGAGLVPREVEHFSRYSPSPLSMKQLLDFGSENACERTSFAFLRQELPVRLANILKEIDILPTQLVNTSSVQLVKSWYIQSLMDLVEFHEKSPDDQKALSDFVDTLIKVRNRHHNVVPTMAQGIIEYKDACTVDPVTNQNLQYFLDRFYMNRISTRMLMNQHILIFSDSQTGNPSHIGSIDPNCDVVAVVQDAFECSRMLCDQYYLSSPELKLTQVNGKFPDQPIHIVYVPSHLHHMLFELFKNAMRATVEHQENQPSLTPIEVIVVLGKEDLTIKISDRGGGVPLRIIDRLFSYTYSTAPTPVMDNSRNAPLAGFGYGLPISRLYAKYFQGDLNLYSLSGYGTDAIIYLKALSSESIEKLPVFNKSAFKHYQMSSEADDWCIPSREPKNLAKEVAM
Działania biochem./fizjol.
Izoenzym 4 kinazy dehydrogenazy pirogronianowej (PDK4) katalizuje fosforylację dehydrogenazy pirogronianowej (PDH), a także ułatwia zależną od ATP inaktywację kompleksu PDH. W ten sposób odgrywa istotną rolę w wykorzystaniu glukozy i metabolizmie lipidów. Podwyższona ekspresja tego białka prowadzi do postępującej utraty małych naczyń krwionośnych w tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH) i zmniejszenia interakcji między śródbłonkiem a perycytami. PDK4 jest uważana za nowy cel terapeutyczny w cukrzycy typu 2.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Rowles et al.
The Journal of biological chemistry, 271(37), 22376-22382 (1996-09-13)
Different isoenzymes of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) inhibit the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex by phosphorylation of the E1alpha subunit, thus contributing to the regulation of glucose metabolism. By positional cloning in the 7q21.3-q22.1 region linked with insulin resistance and non-insulin-dependent
Seong-Su Moon et al.
Diabetes research and clinical practice, 95(2), 230-236 (2011-10-25)
Pyruvate dehydrogenase kinase 4 (PDK4) plays a crucial role in glucose utilization and lipid metabolism by regulating the pyruvate dehydrogenase complex (PDC) and is an emerging therapeutic target for type 2 diabetes. To date, no study has specifically examined the
Michael J Buck et al.
Physiological genomics, 8(1), 5-13 (2002-02-14)
Hibernation in mammals requires a metabolic shift away from the oxidation of carbohydrates and toward the combustion of stored fatty acids as the primary source of energy during torpor. A key element involved in this fuel selection is pyruvate dehydrogenase
Ke Yuan et al.
The American journal of pathology, 186(9), 2500-2514 (2016-07-28)
Reduced endothelial-pericyte interactions are linked to progressive small vessel loss in pulmonary arterial hypertension (PAH), but the molecular mechanisms underlying this disease remain poorly understood. To identify relevant gene candidates associated with aberrant pericyte behavior, we performed a transcriptome analysis
Zodwa Dlamini et al.
Experimental and molecular pathology, 98(3), 574-584 (2015-03-22)
Pyruvate dehydrogenase kinase 4 (PDK4), a mammalian mitochondrial serine kinase has emerged as an interesting candidate for diabetes therapy. Due to the high prevalence of this disease especially type 2 diabetes (T2D) and the health complications associated with it, there