Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1921
Sigma-Aldrich
Anti-PDK4 Antibody, clone 2H5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H5, recombinant monoclonal
opis
2H5 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 46.47 kDa
observed mol wt ~52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 2H5 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa izoformę 4 kinazy dehydrogenazy pirogronianowej (PDK4). Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej izoformy 4 kinazy dehydrogenazy pirogronianowej (PDK4).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek L6.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PDK4 w lizacie komórek L6.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PDK4 w lizacie ludzkiej tkanki mięśni szkieletowych.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PDK4 w skrawkach tkanki ludzkiego serca.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd PDK4 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PDK4 w komórkach HepG2.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-PDK4, klon 2H5 10889, nr kat. ZRB1921, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na PDK4 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Izozym 4 kinazy dehydrogenazy pirogronianowej (przenoszącej acetyl), mitochondrialny (UniProt: Q16654; znany również jako EC:2.7.11.2, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 4, PDK4) jest kodowany przez gen PDK4 (znany również jako PDHK4) (Gene ID: 5166) u człowieka. PDK4 jest homodimerycznym enzymem macierzy mitochondrialnej, który jest wszechobecny w swojej dystrybucji, ale wyższe poziomy ekspresji występują w sercu i mięśniach szkieletowych. Odgrywa kluczową rolę w regulacji metabolizmu glukozy i kwasów tłuszczowych oraz homeostazy poprzez fosforylację podjednostek dehydrogenazy pirogronianowej PDHA1 i PDHA2. Hamuje to aktywność dehydrogenazy pirogronianowej, a tym samym reguluje przepływ metabolitów przez cykl kwasów trikarboksylowych (TCA) i obniża oddychanie tlenowe oraz hamuje tworzenie acetylo-koenzymu A z pirogronianu. Wykazano, że hamowanie dehydrogenazy pirogronianowej zmniejsza wykorzystanie glukozy i zwiększa metabolizm tłuszczów w odpowiedzi na długotrwały post i głód. PDK4 odgrywa istotną rolę w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi w warunkach głodu. Regulując aktywność dehydrogenazy pirogronianowej, odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego pH krwi i zapobieganiu gromadzeniu się ciał ketonowych w warunkach głodu. W stanie odżywienia pośredniczy w odpowiedzi komórkowej na poziom glukozy i dietę wysokotłuszczową. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)