Kluczowe dokumenty
SAB1410882
Sigma-Aldrich
Anti-NSDHL antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
H105E3, SDR31E1, XAP104
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSDHL(50814)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym i bierze udział w biosyntezie cholesterolu. Mutacje w tym genie są związane z zespołem CHILD, który jest sprzężonym z chromosomem X dominującym zaburzeniem metabolizmu lipidów z zaburzoną biosyntezą cholesterolu i zwykle śmiertelnym u mężczyzn. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu z różnymi 5′ UTR. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NSDHL (NP_057006.1, 1 a.a. ~ 373 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEPAVSEPMRDQVARTHLTEDTPKVNADIEKVNQNQAKRCTVIGGSGFLGQHMVEQLLARGYAVNVFDIQQGFDNPQVRFFLGDLCSRQDLYPALKGVNTVFHCASPPPSSNNKELFYRVNYIGTKNVIETCKEAGVQKLILTSSASVIFEGVDIKNGTEDLPYAMKPIDYYTETKILQERAVLGANDPEKNFLTTAIRPHGIFGPRDPQLVPILIEAARNGKMKFVIGNGKNLVDFTFVENVVHGHILAAEQLSRDSTLGGKAFHITNDEPIPFWTFLSRILTGLNYEAPKYHIPYWVAYYLALLLSLLVMVISPVIQLQPTFTPMRVALAGTFHYYSCERAKKAMGYQPLVTMDDAMERTVQSFRHLRRVK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1410882-100UG4061831449860