Kluczowe dokumenty
SAB1410876
Sigma-Aldrich
Anti-PAX2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47.41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX2(5076)
Opis ogólny
PAX2 koduje sparowany gen pudełkowy 2, jeden z wielu ludzkich homologów genu prd Drosophila melanogaster. Główną cechą tej rodziny genów czynników transkrypcyjnych jest konserwatywna domena sparowanego pola wiążąca DNA. Uważa się, że PAX2 jest celem supresji transkrypcji przez gen supresorowy nowotworu WT1. Wykazano, że mutacje w obrębie PAX2 powodują kolobomy nerwu wzrokowego i hipoplazję nerek. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAX2 (AAI48711.1, 1 a.a. ~ 431 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDMHCKADPFSAMHPGHGGVNQLGGVFVNGRPLPDVVRQRIVELAHQGVRPCDISRQLRVSHGCVSKILGRYYETGSIKPGVIGGSKPKVATPKVVDKIAEYKRQNPTMFAWEIRDRLLAEGICDNDTVPSVSSINRIIRTKVQQPFHPTPDGAGTGVTAPGHTIVPSTASPPVSSASNDPVGSYSINGILGIPRSNGEKRKRDEVEVYTDPAHIRGGGGLHLVWTLRDVSEGSVPNGDSQSGVDSLRKHLRADTFTQQQLEALDRVFERPSYPDVFQASEHIKSEQGNEYSLPALTPGLDEVKSSLSASTNPELGSNVSGTQTYPVVTGRDMASTTLPGYPPHVPPTGQGSYPTSTLAGMVPGSEFSGNPYSHPQYTAYNEAWRFSNPALLMPPPGPPLPLLPLPMTATSYRGDHIKLQADSFGLHIVPV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhigang Cai et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 243(10), 1310-1316 (2014-04-23)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPG) are important for embryonic development by means of the regulation of gradient formation and signaling of multiple growth factors and morphogens. Previous studies have shown that Bmp/Shh/Fgf signaling are required for the regionalization of the optic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1410876-100UG4061831449822