Kluczowe dokumenty
SAB1410855
Sigma-Aldrich
Anti-ODC1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ODC1(4953)
Opis ogólny
Dekarboksylaza ornityny 1 (ODC1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2p25.
Immunogen
ODC1 (NP_002530.1, 1 a.a. ~ 461 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNNFGNEEFDCHFLDEGFTAKDILDQKINEVSSSDDKDAFYVADLGDILKKHLRWLKALPRVTPFYAVKCNDSKAIVKTLAATGTGFDCASKTEIQLVQSLGVPPERIIYANPCKQVSQIKYAANNGVQMMTFDSEVELMKVARAHPKAKLVLRIATDDSKAVCRLSVKFGATLRTSRLLLERAKELNIDVVGVSFHVGSGCTDPETFVQAISDARCVFDMGAEVGFSMYLLDIGGGFPGSEDVKLKFEEITGVINPALDKYFPSDSGVRIIAEPGRYYVASAFTLAVNIIAKKIVLKEQTGSDDEDESSEQTFMYYVNDGVYGSFNCILYDHAHVKPLLQKRPKPDEKYYSSSIWGPTCDGLDRIVERCDLPEMHVGDWMLFENMGAYTVAAASTFNGFQRPTIYYVMSGPAWQLMQQFQNPDFPPEVEEQDASTLPVSCAWESGMKRHRAACASASINV
Działania biochem./fizjol.
Dekarboksylaza ornityny 1 (ODC1) działa jako enzym ograniczający szybkość syntezy poliamin. ODC odgrywa istotną rolę we wzroście komórek, proliferacji, transformacji i angiogenezie. Zwiększoną ekspresję białka zaobserwowano w raku wątrobowokomórkowym (HCC), nowotworach jelita grubego i polipach.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Targeting ODC1 inhibits tumor growth through reduction of lipid metabolism in human hepatocellular carcinoma.
Choi Y
Biochemical and Biophysical Research Communications, 478, 1674-1681 (2016)
Downregulation of tumstatin expression by overexpression of ornithine decarboxylase.
Wang W
Oncology Reports, 30, 2042-2048 (2013)
Two chromosomal locations for human ornithine decarboxylase gene sequences and elevated expression in colorectal neoplasia.
Radford DM
Cancer Research, 50, 6146-6153 (1990)
Roney dos Santos Ramos et al.
Molecular reproduction and development, 81(7), 584-594 (2014-03-25)
The timing and magnitude of exposure to preovulatory estradiol followed by post-ovulatory progesterone (periovulatory endocrine milieu) in cattle modulate endometrial gene expression, histotroph composition, and conceptus development, but the mechanisms underlying this regulation remain unknown. Using an experimental model based
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1410855-100UG4061831666502