Kluczowe dokumenty
SAB1410815
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R12B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC131980, MGC87886, MYPT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R12B(4660)
Opis ogólny
Fosfataza łańcucha lekkiego miozyny (MLCP) składa się z trzech podjednostek - podjednostki katalitycznej, dużej podjednostki/podjednostki wiążącej miozynę (MBS) i małej podjednostki (sm-M20). Gen ten jest genem wielofunkcyjnym, który koduje zarówno MBS, jak i sm-M20. MLCP reguluje miozyny, a defosforylacja jest zwiększona przez obecność MBS. Sugeruje się, że sm-M20 odgrywa rolę regulacyjną w skurczu mięśni poprzez wiązanie się z MBS. MBS jest również kodowany przez inny gen, podjednostkę docelową fosfatazy łańcucha lekkiego miozyny 1. sm-M20 wykazuje wyższe powinowactwo wiązania do produktu tego genu niż do podjednostki docelowej fosfatazy łańcucha lekkiego miozyny 2-MBS, mimo że oba białka MBS są bardzo podobne. Chociaż oba MBS zwiększają aktywność MLCP, docelowa podjednostka fosfatazy łańcucha lekkiego miozyny 1-MBS jest bardziej wydajnym aktywatorem. Opisano cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu; dwa zmieniają region kodujący MBS i dwa zmieniają region kodujący sm-M20 tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPP1R12B (ENSP00000349206, 1 a.a. ~ 386 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAELEHLGGKRAESARMRRAEQLRRWRGSLTEQEPAERRGAGRQPLTRRGSPRVRFEDGAVFLAACSSGDTDEVRKLLARGADINTVNVDGLTALHQACIDENLDMVKFLVENRANVNQQDNEGWTPLHAAASCGYLNIAEYFINHGASVGIVNSEGEVPSDLAEEPAMKDLLLEQVKKQGVDLEQSRKEEEQQMLQDARQWLNSGKIEDVRQARSGATALHVAAAKGYSEVLRLLIQAGYELNVQDYDGWTPLHAAAHWGVKEACSILAEALCDMDIRNKLGQTPFDVADEGLVEHLELLQKKQNVLRSEKETRNKLIESDLNSKIQSGFFKNKEKMLYEEETPKSQEMEEENKESSSSSSEEEEGEDEASESETEKEAVLFWPF
Działania biochem./fizjol.
PPP1R12B (podjednostka regulatorowa fosfatazy białkowej 1 12B) jest związana z astmą dziecięcą. Jest częścią kompleksu fosfatazy miozyny. Kompleks ten kontroluje reakcje skurczowe w komórkach mięśniowych i niemięśniowych. PPP1R12B jest regulowana w górę w zaburzeniach, w tym w niedokrwieniu, migotaniu przedsionków, zawale mięśnia sercowego i kardiomiopatii.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Fujioka et al.
Genomics, 49(1), 59-68 (1998-05-08)
Myosin phosphatase target subunit 1 (MYPT1), a subunit of myosin phosphatase, plays a pivotal role in the regulation of myosin phosphatase activity. Here we have cloned a novel isoform of MYPT1, termed MYPT2, from a human brain cDNA library screened
Validation of PPP1R12B as a candidate gene for childhood asthma in Russians.
Maxim B Freidin et al.
Journal of genetics, 92(1), 93-96 (2013-05-04)