Kluczowe dokumenty
SAB1410767
Sigma-Aldrich
Anti-MAGEA4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAGE-41, MAGE-X2, MAGE4, MAGE4A, MAGE4B, MGC21336
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.9 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGEA4(4103)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów MAGEA. Członkowie tej rodziny kodują białka o identyczności sekwencji od 50 do 80%. Promotory i pierwsze eksony genów MAGEA wykazują znaczną zmienność, co sugeruje, że istnienie tej rodziny genów umożliwia ekspresję tej samej funkcji pod różnymi kontrolami transkrypcyjnymi. Geny MAGEA są skupione w chromosomalnej lokalizacji Xq28. Są one związane z niektórymi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak dyskeratoza wrodzona. Dla tego genu znaleziono co najmniej cztery warianty kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAGEA4 (AAH17723.1, 1 a.a. ~ 317 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSSEQKSQHCKPEEGVEAQEEALGLVGAQAPTTEEQEAAVSSSSPLVPGTLEEVPAAESAGPPQSPQGASALPTTISFTCWRQPNEGSSSQEEEGPSTSPDAESLFREALSNKVDELAHFLLRKYRAKELVTKAEMLERVIKNYKRCFPVIFGKASESLKMIFGIDVKEVDPTSNTYTLVTCLGLSYDGLLGNNQIFPKTGLLIIVLGTIAMEGDSASEEEIWEELGVMGVYDGREHTVYGEPRKLLTQDWVQENYLEYRQVPGSNPARYEFLWGPRALAETSYVKVLEHVVRVNARVRIAYPSLREAALLEEEEGV
Działania biochem./fizjol.
MAGEA4 (rodzina antygenów czerniaka A 4) indukuje wzrost spontanicznie transformowanych normalnych keratynocytów jamy ustnej (NOK-SI) poprzez blokowanie cyklu komórkowego w fazie G1, a także apoptozę, w której pośredniczy p53. Badania wykazały, że ma on charakter supresyjny wobec nowotworów. Badania przeprowadzone na 160 egipskich pacjentach z przewlekłym HCV (wirusem zapalenia wątroby typu C) wykazały, że białko to ma potencjał jako marker do wczesnego wykrywania przerzutów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M T Duffour et al.
European journal of immunology, 29(10), 3329-3337 (1999-10-30)
The MAGE-encoded antigens that are recognized by cytolytic T lymphocytes (CTL) are shared by many tumors and are strictly tumor specific. Clinical trials involving therapeutic vaccination of cancer patients with MAGE antigenic peptides or proteins are in progress. To increase
Yousri M Hussein et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 29(2), 994-999 (2011-04-01)
The dissemination of hepatocellular carcinoma (HCC) cells into the circulation plays a critical role in post-operative recurrence and metastasis. Early detection of metastatic tumor cells is critical to identify HCC patients at high risk of relapse. MAGE-3 and -4 genes
Sheetal Bhan et al.
Oncology reports, 28(4), 1498-1502 (2012-07-31)
Cancer testis antigens (CTAs) are proteins that are normally expressed only in male germ cells and are aberrantly upregulated in a variety of cancers such as melanomas and lung cancer. MAGEA proteins belong to Class I CTAs and are being
R C Hillig et al.
Journal of molecular biology, 310(5), 1167-1176 (2001-08-15)
The heterotrimeric complex of the human major histocompatibity complex (MHC) molecule HLA-A*0201, beta2-microglobulin and the decameric peptide GVYDGREHTV derived from the melanoma antigen (MAGE-A4 protein has been determined by X-ray crystallography at 1.4 A resolution. MAGE-A4 belongs to a family