Kluczowe dokumenty
SAB1410597
Sigma-Aldrich
Anti-GUCY1A3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GC-SA3, GUC1A3, GUCA3, GUCSA3, GUCY1A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 77.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCY1A3(2982)
Opis ogólny
Rozpuszczalna cyklaza guanylanowa (sGC), heterodimeryczne białko składające się z podjednostki alfa, takiej jak alfa-1 (GUCY1A3), i podjednostki beta, zazwyczaj beta-1 (GUCY1B3; MIM 139397), katalizuje konwersję GTP do drugiego przekaźnika cGMP i działa jako główny receptor dla tlenku azotu i leków rozszerzających naczynia krwionośne (Zabel i in., 1998 [PubMed 9742212]).
Immunogen
GUCY1A3 (AAH28384.1, 1 a.a. ~ 690 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFCTKLKDLKITGECPFSLLAPGQVPNESSEEAAGSSESCKATMPICQDIPEKNIQESLPQRKTSRSRVYLHTLAESICKLIFPEFERLNVALQRTLAKHKIKESRKSLEREDFEKTIAEQAVAAGVPVEVIKESLGEEVFKICYEEDENILGVVGGTLKDFLNSFSTLLKQSSHCQEAGKRGRLEDASILCLDKEDDFLHVYYFFPKRTTSLILPGIIKAAAHVLYETEVEVSLMPPCFHNDCSEFVNQPYLLYSVHMKSTKPSLSPSKPQSSLVIPTSLFCKTFPFHFMFDKDMTILQFGNGIRRLMNRRDFQGKPNFEEYFEILTPKINQTFSGIMTMLNMQFVVRVRRWDNSVKKSSRVMDLKGQMIYIVESSAILFLGSPCVDRLEDFTGRGLYLSDIPIHNALRDVVLIGEQARAQDGLKKRLGKLKATLEQAHQALEEEKKKTVDLLCSIFPCEVAQQLWQGQVVQAKKFSNVTMLFSDIVGFTAICSQCSPLQVITMLNALYTRFDQQCGELDVYKVETIGDAYCVAGGLHKESDTHAVQIALMAVKMMELSDEVMSPHGEPIKMRIGLHSGSVFAGVVGVKMPRYCLFGNNVTLANKFESCSVPRKINVSPTTYRLLKDCPGFVFTPRSREELPPNFPSEIPGICHFLDAYQQGTNSKPCFQKKDVEDGNANFLGKASGID
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)