Kluczowe dokumenty
G4280
Anti-Guanylyl Cyclase α1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GC-S-alpha-1, Anti-GC-SA3, Anti-GCS-alpha-3, Anti-GUC1A3, Anti-GUCA3, Anti-GUCSA3, Anti-GUCY1A3, Anti-MYMY6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using trypsin-treated human, bovine and mouse heart tissue
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 60-120 μg of a cytosolic fraction of rat brain
western blot: 1:10,000 using cytosolic fraction of rat brain
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCY1A3(2982)
mouse ... Gucy1a3(60596)
rat ... Gucy1a3(497757)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
It was used as a primary antibody for immunohistochemical:
- localization of α1 subunits of sGC (soluble guanylate cyclase) in the guinea pig gastrointestinal tract
- detection of expression of sGC in the vasculature of rat skeletal muscle
- localization of the functional subunit of NO receptors, sGCα1 in guinea pig caecum
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?