Kluczowe dokumenty
SAB1410591
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TF2B, TFIIB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2B(2959)
Opis ogólny
Gen ten koduje ogólny czynnik transkrypcyjny IIB, jeden z wszechobecnych czynników wymaganych do inicjacji transkrypcji przez polimerazę RNA II. Białko lokalizuje się w jądrze, gdzie tworzy kompleks (kompleks DAB) z czynnikami transkrypcyjnymi IID i IIA. Czynnik transkrypcyjny IIB służy jako pomost między IID, czynnikiem, który początkowo rozpoznaje sekwencję promotora, a polimerazą RNA II. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GTF2B (NP_001505.1, 1 a.a. ~ 316 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASTSRLDALPRVTCPNHPDAILVEDYRAGDMICPECGLVVGDRVIDVGSEWRTFSNDKATKDPSRVGDSQNPLLSDGDLSTMIGKGTGAASFDEFGNSKYQNRRTMSSSDRAMMNAFKEITTMADRINLPRNIVDRTNNLFKQVYEQKSLKGRANDAIASACLYIACRQEGVPRTFKEICAVSRISKKEIGRCFKLILKALETSVDLITTGDFMSRFCSNLCLPKQVQMAATHIARKAVELDLVPGRSPISVAAAAIYMASQASAEKRTQKEIGDIAGVADVTIRQSYRLIYPRAPDLFPTDFKFDTPVDKLPQL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)