Kluczowe dokumenty
SAB1410578
Sigma-Aldrich
Anti-NXT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MTR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 15.51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NXT1(29107)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen znajduje się w otoczce jądrowej. Wykazuje ono podobieństwo do czynnika transportu jądrowego 2. Białko to funkcjonuje jako czynnik eksportu jądrowego zarówno w szlakach zależnych od RAN (białko jądrowe związane z Ras), jak i CRM1 (wymagane do utrzymania regionu chromosomu). Stwierdzono, że stymuluje eksport U1 snRNA w szlakach zależnych od RAN i CRM1 oraz eksport tRNA i mRNA w szlaku niezależnym od CRM1. Kodowane białko heterodimeryzuje z białkiem Tap i może regulować zdolność białka Tap do pośredniczenia w jądrowym eksporcie mRNA. Dla tego genu stwierdzono wykorzystanie alternatywnych miejsc poliadenylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NXT1 (AAH00759.1, 1 a.a. ~ 140 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MASVDFKTYVDQACRAAEEFVNVYYTTMDKRRRLLSRLYMGTATLVWNGNAVSGQESSSEFFEMLPSSEFQISVVDCQPVHDEATPSQTTVLVICGSVKFEGNKQRDFNQNFILTAQASPSNTVWKIASDCFRFQDWAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)