Kluczowe dokumenty
SAB1410379
Sigma-Aldrich
Anti-FCN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FCNM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCN1(2219)
Opis ogólny
Rodzina białek fikolinowych charakteryzuje się obecnością peptydu liderowego, krótkiego segmentu N-końcowego, a następnie regionu podobnego do kolagenu i C-końcowej domeny podobnej do fibrynogenu. Domeny podobne do kolagenu i fibrynogenu występują również oddzielnie w innych białkach, takich jak białko dopełniacza C1q, lektyny typu C znane jako kolektyny i tenascyny. Jednak wszystkie te białka rozpoznają różne cele i są funkcjonalnie różne. Fikolina 1 kodowana przez FCN1 ulega ekspresji głównie w leukocytach krwi obwodowej i postuluje się, że funkcjonuje jako białko osocza z aktywnością wiązania elastyny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FCN1 (NP_001994.2, 1 a.a. ~ 326 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MELSGATMARGLAVLLVLFLHIKNLPAQAADTCPEVKVVGLEGSDKLTILRGCPGLPGAPGPKGEAGVIGERGERGLPGAPGKAGPVGPKGDRGEKGMRGEKGDAGQSQSCATGPRNCKDLLDRGYFLSGWHTIYLPDCRPLTVLCDMDTDGGGWTVFQRRMDGSVDFYRDWAAYKQGFGSQLGEFWLGNDNIHALTAQGSSELRVDLVDFEGNHQFAKYKSFKVADEAEKYKLVLGAFVGGSAGNSLTGHNNNFFSTKDQDNDVSSSNCAEKFQGAWWYADCHASNLNGLYLMGPHESYANGINWSAAKGYKYSYKVSEMKVRPA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)