Key Documents
SAB1410050
Sigma-Aldrich
Anti-REC8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HR21spB, MGC950, REC8L1, Rec8p
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 62.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... REC8(9985)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a member of the kleisin family of SMC (structural maintenance of chromosome) protein partners. The protein localizes to the axial elements of chromosomes during meiosis in both oocytes and spermatocytes. In the mouse, the homologous protein is a key component of the meiotic cohesion complex, which regulates sister chromatid cohesion and recombination between homologous chromosomes. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
REC8 (AAH04159.1, 1 a.a. ~ 547 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFYYPNVLQRHTGCFATIWLAATRGSRLVKREYLRVNVVKTCEEILNYVLVRVQPPQPGLPRPRFSLYLSAQLQIGVIRVYSQQCQYLVEDIQHILERLHRAQLQIRIDMETELPSLLLPNHLAMMETLEDAPDPFFGMMSVDPRLPSPFDIPQIRHLLEAAIPERVEEIPPEVPTEPREPERIPVTVLPPEAITILEAEPIRMLEIEGERELPEVSRRELDLLIAEEEEAILLEIPRLPPPAPAEVEGIGEALGPEELRLTGWEPGALLMEVTPPEELRLPAPPSPERRPPVPPPPRRRRRRRLLFWDKETQISPEKFQEQLQTRAHCWECPMVQPPERTIRGPAELFRTPTLSGWLPPELLGLWTHCAQPPPKALRRELPEEAAAEEERRKIEVPSEIEVPREALEPSFPLMVSLEISLEAAEEEKSRISLIPPEERWAWPEVEAPEAPALPVVPELPEVPMEMPLVLPPELELLSLEAVHRAVALELQANREPDFSSLVSPLSPRRMAARVFYLLLVLSAQQILHVKQEKPYGRLLIQPGPRFH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3