Kluczowe dokumenty
SAB1409948
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKL1 antibody produced in mouse
clone 8B2, ascites fluid, solution
Synonim(y):
KKIALRE, p42
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8B2, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKL1(8814)
Opis ogólny
Produkt tego genu jest członkiem dużej rodziny kinaz białkowych seryny/treoniny związanych z CDC2. Gromadzi się głównie w jądrze. Opisano alternatywne warianty splicingu kodujące różne izoformy białka, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDKL1 (NP_004187, 259 a.a. ~ 358 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YPALGLLKGCLHMDPTQRLTCEQLLHHPYFENIREIEDLAKEHNKPTRKTLRKSRKHHCFTETSKLQYLPQLTGSSILPALDNKKYYCDTKKLNYRFPNI
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)