Kluczowe dokumenty
SAB1409921
Sigma-Aldrich
Anti-LY6D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
E48
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 13.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LY6D(8581)
Opis ogólny
Gen LY6D (kompleks antygenu limfocytów 6, locus D) jest mapowany na ludzkim chromosomie 8q24.3. Należy do rodziny genów LY6 (lymphocyte antigen 6). Kodowane białko jest białkiem błonowym o masie cząsteczkowej 14 kDa. Jest to białko zakotwiczone w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI).
Immunogen
LY6D (NP_003686.1, 1 a.a. ~ 128 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MRTALLLLAALAVATGPALTLRCHVCTSSSNCKHSVVCPASSRFCKTTNTVEPLRGNLVKKDCAESCTPSYTLQGQVSSGTSSTQCCQEDLCNEKLHNAAPTRTALAHSALSLGLALSLLAVILAPSL
Działania biochem./fizjol.
LY6D (kompleks antygenu limfocytów 6, locus D) jest wymagany do rozróżnienia wspólnych progenitorów limfoidalnych ograniczonych do linii B. Jest on regulowany w górę przez szlak uszkodzeń DNA, w którym pośredniczy promieniowanie rentgenowskie, kontrolowany przez ATM (zmutowana ataksja teleangiektazja), CHK2 (kinaza punktu kontrolnego 2) i p53. LY6D jest regulowany w górę w różnych nowotworach i jest związany z wynikami przeżycia pacjentów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Hu et al.
American journal of medical genetics. Part A, 167A(8), 1921-1926 (2015-04-14)
A 7-year-old female with developmental delay (DD), autism spectrum disorder (ASD), intellectual disability (ID), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), and seizures was referred to our laboratory for oligomicroarray analysis. The analysis revealed a 540 kb microdeletion in the chromosome 8q24.3 region
Qingzhao Zhang et al.
PloS one, 8(8), e72397-e72397 (2013-09-12)
Common lymphoid progenitors (CLPs) are thought to represent major intermediates in the transition of hematopoietic stem cells (HSCs) to B lineage lymphocytes. However, it has been obvious for some time that CLPs are heterogeneous, and there has been controversy concerning
Linlin Luo et al.
Oncotarget, 7(10), 11165-11193 (2016-02-11)
Stem cell antigen-1 (Sca-1) is used to isolate and characterize tumor initiating cell populations from tumors of various murine models [1]. Sca-1 induced disruption of TGF-β signaling is required in vivo tumorigenesis in breast cancer models [2, 3-5]. The role
Maiko Kurosawa et al.
The FEBS journal, 279(24), 4479-4491 (2012-10-19)
In order to identify membrane proteins whose expression is induced by X-ray irradiation, we developed an antibody (Ab)-directed strategy using a phage Ab library. X-Ray-irradiated cells were screened with a phage Ab library in the presence of a large excess