Kluczowe dokumenty
ABE2626M
Sigma-Aldrich
Anty-PASD1
from rabbit
Synonim(y):
Circadian clock protein PASD1, Cancer/testis antigen 63, CT63, OX-TES 11, PAS domain-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PASD1(139135)
Opis ogólny
Białko zegara okołodobowego PASD1 (UniProt: Q8IV76; znane również jako Cancer/testis antigen 63, CT63, OC-TES 11, PAS domain-containing protein 1) jest kodowane przez gen PASD1 (Gene ID: 139135) u człowieka. PASD1 jest ewolucyjnie białkiem jądrowym, które wiąże się preferencyjnie na obrzeżach jądra z heterochromatyną. Ludzkie PASD1 zawiera N-końcową domenę PAS (a.a. 30-102), region centralny (a.a. 365-412) niezbędny dla jego aktywności represji transkrypcji oraz dwie domeny zwinięte (CC1/a.a. 365-412 i CC2/a.a. 475-553), gdzie CC1 wykazuje znaczną homologię z sekwencją zakodowaną w egzonie 19 CLOCK. PASD1 jest spokrewniony z CLOCK i oddziałuje z kompleksem transkrypcyjnym bHLH-PAS CLOCK-BMAL1 w celu tłumienia aktywacji transkrypcyjnej. Ekspresja PASD1 jest zwykle ograniczona do immunologicznie ograniczonych tkanek linii zarodkowej, które nie wyrażają cząsteczek MHC klasy I, takich jak jądra i łożysko, umożliwiając specyficzne dla tkanki tłumienie rytmów okołodobowych. Ulega również ekspresji w szerokim zakresie komórek nowotworowych, w tym czerniaka, raka płuc i raka piersi. Wykazuje powszechną ekspresję w guzach litych i liniach komórkowych pochodzących z chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). Izoforma 2 ulega ekspresji we wszystkich liniach komórkowych pochodzących z DLBCL, podczas gdy izoforma 1 ulega preferencyjnej ekspresji w liniach komórkowych pochodzących z DLBCL z centrum pozazarodkowego. W przypadku nadekspresji PASD1 hamuje funkcję zegara okołodobowego w komórkach nowotworowych, a zmniejszenie PASD1 w komórkach nowotworowych znacznie zwiększa amplitudę oscylacji transkrypcyjnych, generując bardziej stabilne rytmy okołodobowe.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa PASD1, izoformę 1 w wersji 2, w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w obrębie 19 aminokwasów od C-końca.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowego końca ludzkiego PASD1, izoforma 1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PASD1 w komórkach H1299 (Michael, A.K., et. al. (2015). Mol Cell. 58(5):743-54).
Analiza immunoprecypitacji: 5 ug z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało PASD1 w 500 µg lizatu SW480.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła izoformę V2 PASD1 w lizacie HEK293T transfekowanym myc-his Tagged PASD1 (dzięki uprzejmości dr Carrie Partch z University of California Santa Cruz).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła PASD1 w komórkach H1299 i SW480 (dzięki uprzejmości dr Carrie Partch z University of California Santa Cruz).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła PASD1 w lizatach komórek H1299 i SW480 (Michael, A.K., et. al. (2015). Mol Cell. 58(5):743-54).
Anti-PASD1, nr kat. ABE2626, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko białku PASD1 zegara okołodobowego i zostało przetestowane w immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transfected myc-His Tagged PASD1 lysate V2 isoform.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PASD1 in lysate from HEK293T cells transfected myc-His Tagged PASD1, isoform 1, version2.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~120 kDa; obliczono 87,43 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1