Kluczowe dokumenty
SAB1409880
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ42609, FLJ45833
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZIC4(84107)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny ZIC białek palca cynkowego typu C2H2. Członkowie tej rodziny są ważni podczas rozwoju i zostali powiązani z heterotaksją trzewną sprzężoną z chromosomem X i holoprosencefalią typu 5. Gen ten jest ściśle powiązany z genem kodującym białko palca cynkowego móżdżku 1, spokrewnionym członkiem rodziny na chromosomie 3. Gen ten koduje białko o nieznanej funkcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZIC4 (NP_115529, 1 a.a. ~ 90 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRYKTSLVMRKRLRLYRNTLKESSSSSGHHGPQLTAASSPSVFPGLHEEPPQASPSRPLNGLLRLGLPGDMYARPEPFPPGPAARSDALA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)