Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1405302
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ42609, FLJ45833
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.92 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZIC4(84107)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny ZIC białek palca cynkowego typu C2H2. Członkowie tej rodziny są ważni podczas rozwoju i zostali powiązani z heterotaksją trzewną sprzężoną z chromosomem X i holoprosencefalią typu 5. Gen ten jest ściśle powiązany z genem kodującym białko palca cynkowego móżdżku 1, spokrewnionym członkiem rodziny na chromosomie 3. Gen ten koduje białko o nieznanej funkcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZIC4 (NP_115529, 249 a.a. ~ 319 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SDRKKHSHVHTSDKPYTCKVRGCDKCYTHPSSLRKHMKVHGRSPPPSSGYDSATPSALVSPSSDCGHKSQV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)