Kluczowe dokumenty
SAB1409381
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPR2 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPR2(4882)
Opis ogólny
This gene encodes natriuretic peptide receptor B, one of two integral membrane receptors for natriuretic peptides. Both NPR1 and NPR2 contain five functional domains: an extracellular ligand-binding domain, a single membrane-spanning region, and intracellularly a protein kinase homology domain, a helical hinge region involved in oligomerization, and a carboxyl-terminal guanylyl cyclase catalytic domain. The protein is the primary receptor for C-type natriuretic peptide (CNP), which upon ligand binding exhibits greatly increased guanylyl cyclase activity. Mutations in this gene are the cause of acromesomelic dysplasia Maroteaux type. (provided by RefSeq)
Immunogen
NPR2 (NP_003986.2, 131 a.a. ~ 230 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AKNDHYRTLVRTGPSAPKLGEFVVTLHGHFNWTARAALLYLDARTDDRPHYFTIEGVFEALQGSNLSVQHQVYAREPGGPEQATHFIRANGRIVYICGPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hülya Bükülmez et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(1), 78-89 (2014-01-23)
The C-type natriuretic peptide (CNP) signaling pathway is a major contributor to postnatal skeletal growth in humans. This study was undertaken to investigate whether CNP signaling could prevent growth delay and cartilage damage in an animal model of inflammatory arthritis.