Kluczowe dokumenty
WH0004882M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPR2 antibody produced in mouse
clone 2A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AMDM, Anti-ANPRB, Anti-GUC2B, Anti-GUCY2B, Anti-NPRB, Anti-NPRBi, Anti-natriuretic peptide receptor B/guanylate cyclase B (atrionatriuretic peptide receptor B)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPR2(4882)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor peptydu natriuretycznego B, jeden z dwóch integralnych receptorów błonowych dla peptydów natriuretycznych. Zarówno NPR1, jak i NPR2 zawierają pięć funkcjonalnych domen: zewnątrzkomórkową domenę wiążącą ligand, pojedynczy region rozprzestrzeniający błonę i wewnątrzkomórkową domenę homologii kinazy białkowej, helikalny region zawiasowy zaangażowany w oligomeryzację i karboksykońcową domenę katalityczną cyklazy guanylowej. Białko to jest głównym receptorem dla peptydu natriuretycznego typu C (CNP), który po związaniu ligandu wykazuje znacznie zwiększoną aktywność cyklazy guanylowej. Mutacje w tym genie są przyczyną dysplazji akromesomelicznej typu Maroteaux. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NPR2 (NP_003986.2, 131 a.a. ~ 230 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AKNDHYRTLVRTGPSAPKLGEFVVTLHGHFNWTARAALLYLDARTDDRPHYFTIEGVFEALQGSNLSVQHQVYAREPGPEQATHFIRANGRIVYICGPL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hülya Bükülmez et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(1), 78-89 (2014-01-23)
The C-type natriuretic peptide (CNP) signaling pathway is a major contributor to postnatal skeletal growth in humans. This study was undertaken to investigate whether CNP signaling could prevent growth delay and cartilage damage in an animal model of inflammatory arthritis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0004882M1-100UG4061831634853