Key Documents
SAB1409297
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD7 antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CRCS3, FLJ16482, MADH7, MADH8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD7(4092)
Immunogen
SMAD7 (NP_005895, 160 a.a. ~ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CKVFRWPDLRHSSEVKRLCCCESYGKINPELVCCNPHHLSRLCELESPPPPYSRYPMDFLKPTADCPDAVPSSAETGGTNYLAPGGLSDSQLLLEPGDRSH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Busheng Zhang et al.
PloS one, 9(6), e100298-e100298 (2014-06-19)
MicroRNAs (miRNAs) regulate a lot of physiological and pathological processes, including myocardial ischemia/reperfusion. Recent studies reported that knockdown of miR-92a could attenuate ischemia/reperfusion-induced myocardial injury. In the present study, we examined the potential anti-apoptotic effects of miR-92a in a rat
Yunchuan Li et al.
Chinese medical journal, 127(19), 3449-3453 (2014-10-02)
Aberrant epithelial repair has been observed in chronic rhinosinusitis (CRS) patients; however, the mechanism of epithelial cell repair regulation is unclear. Epidermal growth factor (EGF) plays an important role in regulating epithelial cell repair in lower airway and may be