Key Documents
SAB1409264
Sigma-Aldrich
Anti-KCNN4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IK1, IKCA1, KCA4, KCa3.1, SK4, hIKCa1, hKCa4, hSK4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNN4(3783)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is part of a potentially heterotetrameric voltage-independent potassium channel that is activated by intracellular calcium. Activation is followed by membrane hyperpolarization, which promotes calcium influx. The encoded protein may be part of the predominant calcium-activated potassium channel in T-lymphocytes. This gene is similar to other KCNN family potassium channel genes, but it differs enough to possibly be considered as part of a new subfamily. (provided by RefSeq)
Immunogen
KCNN4 (NP_002241.1, 1 a.a. ~ 427 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGGDLVLGLGALRRRKRLLEQEKSLAGWALVLAGTGIGLMVLHAEMLWFGGCSWALYLFLVKCTISISTFLLLCLIVAFHAKEVQLFMTDNGLRDWRVALTGRQAAQIVLELVVCGLHPAPVRGPPCVQDLGAPLTSPQPWPGFLGQGEALLSLAMLLRLYLVPRAVLLRSGVLLNASYRSIGALNQVRFRHWFVAKLYMNTHPGRLLLGLTLGLWLTTAWVLSVAERQAVNATGHLSDTLWLIPITFLTIGYGDVVPGTMWGKIVCLCTGVMGVCCTALLVAVVARKLEFNKAEKHVHNFMMDIQYTKEMKESAARVLQEAWMFYKHTRRKESHAARRHQRKLLAAINAFRQVRLKHRKLREQVNSMVDISKMHMILYDLQQNLSSSHRALEKQIDTLAGKLDALTELLSTALGPRQLPEPSQQSK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shiraz Haron-Khun et al.
EMBO molecular medicine, 9(4), 415-429 (2017-02-22)
Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) is a stress-provoked ventricular arrhythmia, which also manifests sinoatrial node (SAN) dysfunction. We recently showed that SK4 calcium-activated potassium channels are important for automaticity of cardiomyocytes derived from human embryonic stem cells. Here SK4 channels