AV35098
Anti-KCNN4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IK1, Anti-IKCA1, Anti-KCA4, Anti-KCa3.1, Anti-SK4, Anti-Small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 4, Anti-hIKCa1, Anti-hKCa4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNN4(3783)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- western blot analysis
- immunofluorescence
- staining
- immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)