Kluczowe dokumenty
SAB1409198
Sigma-Aldrich
Anti-HOXA9 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ABD-B, HOX1, HOX1.7, HOX1G, MGC1934
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29.92 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXA9(3205)
Opis ogólny
U kręgowców geny kodujące klasę czynników transkrypcyjnych zwanych genami homeobox znajdują się w klastrach o nazwach A, B, C i D na czterech oddzielnych chromosomach. Ekspresja tych białek jest regulowana przestrzennie i czasowo podczas rozwoju embrionalnego. Gen ten jest częścią klastra A na chromosomie 7 i koduje czynnik transkrypcyjny wiążący DNA, który może regulować ekspresję genów, morfogenezę i różnicowanie. Gen ten jest wysoce podobny do genu abdominal-B (Abd-B) u Drosophila. Specyficzne zdarzenie translokacji, które powoduje fuzję między tym genem a genem NUP98, jest związane z białaczką szpikową. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXA9 (ABM86962.1, 1 a.a. ~ 272 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MATTGALGNYYVDSFLLGADAADELSVGRYAPGTLGQPPRQAATLAEHPDFSPCSFQSKATVFGASWNPVHAAGANAVPAAVYHHHHPYVHPQAPVAAAPDGRYMRSWLEPTPGALSFAGLPSSRPYGIKPEPLSARRGDCPTLDTHTLSLTDYACGSPPVDREKQPSEGAFSENNAENESGGDKPPIDPNNPAANWLHARSTRKKRCPYTKHQTLELEKEFLFNMYLTRDRRYEVARLLNLTERQVKIWFQNRRMKMKINKDRAKDE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)