Kluczowe dokumenty
SAB1408900
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSE1L antibody produced in mouse
clone 1E4, ascites fluid, solution
Synonim(y):
CAS, CSE1, MGC117283, MGC130036, MGC130037, XPO2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E4, monoclonal
Postać
solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSE1L(1434)
Opis ogólny
Proteins that carry a nuclear localization signal (NLS) are transported into the nucleus by the importin-alpha/beta heterodimer. Importin-alpha binds the NLS, while importin-beta mediates translocation through the nuclear pore complex. After translocation, RanGTP binds importin-beta and displaces importin-alpha. Importin-alpha must then be returned to the cytoplasm, leaving the NLS protein behind. The protein encoded by this gene binds strongly to NLS-free importin-alpha, and this binding is released in the cytoplasm by the combined action of RANBP1 and RANGAP1. In addition, the encoded protein may play a role both in apoptosis and in cell proliferation. (provided by RefSeq)
Immunogen
CSE1L (NP_001307, 872 a.a. ~ 971 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LIGLFELPEDDTIPDEEHFIDIEDTPGYQTAFSQLAFAGKKEHDPVGQMVNNPKIHLAQSLHKLSTACPGRVPSMVSTSLNAEALQYLQGYLQAARVTLL
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3