Key Documents
SAB1408727
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A13 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARALAR2, CITRIN, CTLN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 74.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
This gene is a member of the mitochondrial carrier family. The encoded protein contains four EF-hand Ca(2+) binding motifs in the N-terminal domain, and localizes to mitochondria. The protein catalyzes the exchange of aspartate for glutamate and a proton across the inner mitochondrial membrane, and is stimulated by calcium on the external side of the inner mitochondrial membrane. Mutations in this gene result in citrullinemia, type II. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC25A13 (NP_055066.1, 1 a.a. ~ 675 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAKVALTKRADPAELRTIFLKYASIEKNGEFFMSPNDFVTRYLNIFGESQPNPKTVELLSGVVDQTKDGLISFQEFVAFESVLCAPDALFMVAFQLFDKAGKGEVTFEDVKQVFGQTTIHQHIPFNWDSEFVQLHFGKERKRHLTYAEFTQFLLEIQLEHAKQAFVQRDNARTGRVTAIDFRDIMVTIRPHVLTPFVEECLVAAAGGTTSHQVSFSYFNGFNSLLNNMELIRKIYSTLAGTRKDVEVTKEEFVLAAQKFGQVTPMEVDILFQLADLYEPRGRMTLADIERIAPLEEGTLPFNLAEAQRQKASGDSARPVLLQVAESAYRFGLGSVAGAVGATAVYPIDLVKTRMQNQRSTGSFVGELMYKNSFDCFKKVLRYEGFFGLYRGLLPQLLGVAPEKAIKLTVNDFVRDKFMHKDGSVPLAAEILAGGCAGGSQVIFTNPLEIVKIRLQVAGEITTGPRVSALSVVRDLGFFGIYKGAKACFLRDIPFSAIYFPCYAHVKASFANEDGQVSPGSLLLAGAIAGMPAASLVTPADVIKTRLQVAARAGQTTYSGVIDCFRKILREEGPKALWKGAGARVFRSSPQFGVTLLTYELLQRWFYIDFGGVKPMGSEPVPKSRINLPAPNPDHVGGYKLAVATFAGIENKFGLYLPLFKPSVSTSKAIGGGP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3