Kluczowe dokumenty
SAB1408669
Sigma-Aldrich
Anti-MGLL antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HU-K5, HUK5, MGL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGLL(11343)
Opis ogólny
Lipaza monoglicerydowa (MGLL; EC 3.1.1.23) funkcjonuje razem z lipazą wrażliwą na hormony (LIPE; MIM 151750) w celu hydrolizy wewnątrzkomórkowych zapasów trójglicerydów w adipocytach i innych komórkach do kwasów tłuszczowych i glicerolu. MGLL może również uzupełniać lipazę lipoproteinową (LPL; MIM 238600) w zakończeniu hydrolizy monoglicerydów wynikających z degradacji triglicerydów lipoproteinowych (Karlsson i in., 2001 [PubMed 11470505]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
MGLL (NP_009214.1, 1 a.a. ~ 313 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
METGPEDPSSMPEESSPRRTPQSIPYQDLPHLVNADGQYLFCRYWKPTGTPKALIFVSHGAGEHSGRYEELARMLMGLDLLVFAHDHVGHGQSEGERMVVSDFHVFVRDVLQHVDSMQKDYPGLPVFLLGHSMGGAIAILTAAERPGHFAGMVLISPLVLANPESATTFKVLAAKVLNLVLPNLSLGPIDSSVLSRNKTEVDIYNSDPLICRAGLKVCFGIQLLNAVSRVERALPKLTVPFLLLQGSADRLCDSKGAYLLMELAKSQDKTLKIYEGAYHVLHKELPEVTNSVFHEINMWVSQRTATAGTASPP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiya Okumura et al.
PloS one, 9(6), e100559-e100559 (2014-06-20)
Phosphorylation of hormone-sensitive lipase (HSL) and perilipin by protein kinase A (PKA) promotes the hydrolysis of lipids in adipocytes. Although activation of lipolysis by PKA has been well studied, inactivation via protein phosphatases is poorly understood. Here, we investigated whether