Key Documents
SAB1408354
Sigma-Aldrich
Anti-FRMPD2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC35285, MGC87776, MGC87777, MGC90186, PDZD5C, PDZK5C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Opis ogólny
This gene encodes a FERM and PDZ domain-containing protein and is located in a region of chromosome 10q which contains a segmental duplication resulting in three nearly identical regions. This copy of the gene is full-length and is in the telomeric duplicated region. The exact function of this gene is unknown; however, FERM domains often play a role in signal transduction pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
FRMPD2 (NP_001017929.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDERTAVSLVTALPGRPSSCVSVTDGPKFEVKLKKNANGLGFSFVQMEKESCSHLKSDLVRIKRLFPGQPAEENGAIAAGDIILAVNGRSTEGLIFQEVLHLLRGAPQEVTLLLCRPPPGALPELEQEWQTPELSADKEFTRATCTDSCTSPILDQEDSWRDSASPDAGEGLGLRPESSQKAIREAQWGQNRERPWASSLTHSPESHPHLCKLHQERDESTLATSLEKDVRQNCYSVCDIMRLGRYSFSSPLTRLSTDIF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1