Kluczowe dokumenty
SAB1408305
Sigma-Aldrich
Anti-TBN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
43, FLJ32821, II, TAF, TAFII43, TBN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~18.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF8(129685)
Opis ogólny
This gene encodes one of several TATA-binding protein (TBP)-associated factors (TAFs), which are integral subunits of the general transcription factor complex TFIID. TFIID recognizes the core promoter of many genes and nucleates the assembly of a transcription preinitiation complex containing RNA polymerase II and other initiation factors. The protein encoded by this gene contains an H4-like histone fold domain, and interacts with several subunits of TFIID including TBP and the histone-fold protein TAF10. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
TBN (AAH33728.1, 1 a.a. ~ 174 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADAAATAGAGGSGTRSGSKQSTNPADNYHLARRRTLQVVVSSLLTEAGFESAEKASVETLTEMLQSYISEIGRSAKSYCEHTARTQPTLSDIVVTLVEMGFNVDTLPAYAKRSQRMVITAPPVTNQPVTPKALTAGQNRPHPPHIPSHFPEFPDPHTYIKTPVSDEALGLRVV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)