Kluczowe dokumenty
SAB1408235
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO32 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ32424, Fbx32, MAFbx, MGC33610
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~41.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO32(114907)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek F-box, która charakteryzuje się motywem około 40 aminokwasów, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białek ubikwityny zwanego SCF (SKP1-cullin-F-box), który funkcjonuje w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. Białka F-box dzielą się na 3 klasy: Fbws zawierające domeny WD-40, Fbls zawierające powtórzenia bogate w leucynę oraz Fbxs zawierające albo różne moduły interakcji białko-białko, albo brak rozpoznawalnych motywów. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy Fbxs i zawiera domenę F-box. Białko to wykazuje wysoką ekspresję podczas atrofii mięśni, podczas gdy myszy z niedoborem tego genu okazały się odporne na atrofię. Białko to jest zatem potencjalnym celem dla leków stosowanych w leczeniu zaniku mięśni. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi dwie izoformy o różnych rozmiarach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FBXO32 (ENSP00000287396, 1 a.a. ~ 355 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPFLGQDWRSPGQNWVKTADGWKRFLDEKSGSFVSDLSSYCNKEVYNKENLFNSLNYDVAAKKRKKDMLNSKTKTQYFHQEKWIYVHKGSTKERHGYCTLGEAFNRLDFSTAILDSRRFNYVVRLLELIAKSQLTSLSGIAQKNFMNILEKVVLKVLEDQQNIRLIRELLQTLYTSLCTLVQRVGKSVLVGNINMWVYRMETILHWQQQLNNIQITRPAFKGLTFTDLPLCLQLNIMQRLSDGRDLVSLGQAAPDLHVLSEDRLLWKKLCQYHFSERQIRKRLILSDKGQLDWKKMYFKLVRCYPRKEQYGDTLQLCKHCHILSWKGTDHPCTANNPESCSVSLSPQDFINLFKF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hosouk Joung et al.
Cellular signalling, 26(10), 2240-2248 (2014-07-16)
Skeletal muscle atrophy results from the net loss of muscular proteins and organelles and is caused by pathologic conditions such as nerve injury, immobilization, cancer, and other metabolic diseases. Recently, ubiquitination-mediated degradation of skeletal-muscle-specific transcription factors was shown to be
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1408235-50UG4061837222412