Kluczowe dokumenty
SAB1407875
Sigma-Aldrich
Anti-HIF3A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HIF-3A, HIF-3A2, HIF-3A4, IPAS, MOP7, PASD7, bHLHe17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIF3A(64344)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką alfa-3 jednego z kilku heterodimerycznych czynników transkrypcyjnych alfa/beta, które regulują wiele adaptacyjnych odpowiedzi na niskie napięcie tlenu (hipoksję). Podjednostka alfa-3 nie posiada domeny transaktywacyjnej występującej w czynnikach zawierających podjednostki alfa-1 lub alfa-2. Uważa się, że czynniki zawierające podjednostkę alfa-3 są negatywnymi regulatorami ekspresji genów indukowanych hipoksją. Dla tego genu znaleziono co najmniej trzy warianty transkryptu kodujące trzy różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HIF3A (AAH80551.1, 1 a.a. ~ 669 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MALGLQRARSTTELRKEKSRDAARSRRSQETEVLYQLAHTLPFARGVSAHLDKASIMRLTISYLRMHRLCAAGEWNQVGAGGEPLDACYLKALEGFVMVLTAEGDMAYLSENVSKHLGLSQLELIGHSIFDFIHPCDQEELQDALTPQQTLSRRKVEAPTERCFSLRMKSTLTSRGRTLNLKAATWKVLNCSGHMRAYKPPAQTSPAGSPDSEPPLQCLVLICEAIPHPGSLEPPLGRGAFLSRHSLDMKFTYCDDRIAEVAGYSPDDLIGCSAYEYIHALDSDAVSKSIHTLLSKGQAVTGQYRFLARSGGYLWTQTQATVVSGGRGPQSESIVCVHFLISRVEETGVVLSLEQTEQHSRRPIQRGAPSQKDTPNPGDSLDTPGPRILAFLHPPSLSEAALAADPRRFCSPDLRRLLGPILDGASVAATPSTPLATRHPQSPLSADLPDELPVGTENVHRLFTSGKDTEAVETDLDIAQDADALDLEMLAPYISMDDDFQLNASEQLPRAYHRPLGAVPRPRARSFHGLSPPALEPSLLPRWGSDPRLSCSSPSRGDPSASSPMAGARKRTLAQSSEDEDEGVELLGVRPPKRSPSPEHENFLLFPLSLSFLLTGGPAPGSLQDPSTPLLNLNEPLGLGPSLLSPYSDEDTTQPGGPFQPRAGSAQAD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)