Kluczowe dokumenty
SAB1407059
Sigma-Aldrich
Anti-LILRB1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD85, CD85J, FLJ37515, ILT2, LIR-1, LIR1, MIR-7, MIR7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LILRB1(10859)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny receptorów immunoglobulinopodobnych leukocytów (LIR), która znajduje się w klastrze genów w regionie chromosomalnym 19q13.4. Kodowane białko należy do podrodziny B receptorów LIR, które zawierają dwie lub cztery zewnątrzkomórkowe domeny immunoglobulinowe, domenę transmembranową i dwa do czterech cytoplazmatycznych motywów hamujących opartych na tyrozynie immunoreceptorowej (ITIM). Receptor ulega ekspresji na komórkach odpornościowych, gdzie wiąże się z cząsteczkami MHC klasy I na komórkach prezentujących antygen i przekazuje negatywny sygnał, który hamuje stymulację odpowiedzi immunologicznej. Uważa się, że kontroluje reakcje zapalne i cytotoksyczność, aby pomóc skupić odpowiedź immunologiczną i ograniczyć autoreaktywność. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LILRB1 (AAH15731.1, 1 a.a. ~ 650 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTPILTVLICLGLSLGPRTHVQAGHLPKPTLWAEPGSVITQGSPVTLRCQGGQETQEYRLYREKKTAPWITRIPQELVKKGQFPIPSITWEHAGRYRCYYGSDTAGRSESSDPLELVVTGAYIKPTLSAQPSPVVNSGGNVTLQCDSQVAFDGFILCKEGEDEHPQCLNSQPHARGSSRAIFSVGPVSPSRRWWYRCYAYDSNSPYEWSLPSDLLELLVLGVSKKPSLSVQPGPIVAPEETLTLQCGSDAGYNRFVLYKDGERDFLQLAGAQPQAGLSQANFTLGPVSRSYGGQYRCYGAHNLSSEWSAPSDPLDILIAGQFYDRVSLSVQPGPTVASGENVTLLCQSQGWMQTFLLTKEGAADDPWRLRSTYQSQKYQAEFPMGPVTSAHAGTYRCYGSQSSKPYLLTHPSDPLELVVSGPSGGPSSPTTGPTSTSGPEDQPLTPTGSDPQSGLGRHLGVVIGILVAVILLLLLLLLLFLILRHRRQGKHWTSTQRKADFQHPAGAVGPEPTDRGLQWRSSPAADAQEENLYAAVKHTQPEDGVEMDTRSPHDEDPQAVTYAEVKHSRPRREMASPPSPLSGEFLDTKDRQAEEDRQMDTEAAASEAPQDVTYAQLHSLTLRRKATEPPPSQEGPSPAVPSIYATLAIH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natasja Nielsen et al.
Immunology, 142(4), 581-593 (2014-03-29)
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease characterized by chronic inflammation and synovial hyperplasia leading to progressive joint destruction. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) are central components of the aggressive, tumour-like synovial structure termed pannus, which invades the joint space and cartilage.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1407059-50UG4061835704842