SAB1406937
Anti-CEBPZ antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CBF2, HSP-CBF, NOC1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~121 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEBPZ(10153)
Immunogen
Sequence
MAAVKEPLEFHAKRPWRPEEAVEDPDEEDEDNTSEAENGFSLEEVLRLGGTKQDYLMLATLDENEEVIDGGKKGAIDDLQQGELEAFIQNLNLAKYTKASLVEEDEPAEKENSSKKEVKIPKINNKNTAESQRTSVNKVKNKNRPEPHSDENGSTTPKVKKDKQNIFEFFERQTLLLRPGGKWYDLEYSNEYSLKPQPQDVVSKYKTLAQKLYQHEINLFKSKTNSQKGASSTWMKAIVSSGTLGDRMAAMILLIQDDAVHTLQFVETLVNLVKKKGSKQQCLMALDTFKELLITDLLPDNRKLRIFSQRPFDKLEQLSSGNKDSRDRRLILWYFEHQLKHLVAEFVQVLETLSHDTLVTTKTRALTVAHELLCNKPEEEKALLVQVVNKLGDPQNRIATKASHLLETLLCKHPNMKGVVSGEVERLLFRSNISSKAQYYAICFLNQMALSHEESELANKLITVYFCFFRTCVKKKDVESKMLSALLTGVNRAYPYSQTGDDKVREQIDTLFKVLHIVNFNTSVQALMLLFQVMNSQQTISDRYYTALYRKMLDPGLMTCSKQAMFLNLVYKSLKADIVLRRVKAFVKRLLQVTCQQMPPFICGALYLVSEILKAKPGLRSQLDDHPESDDEENFIDANDDEDMEKFTDADKETEIVKKLETEETVPETDVETKKPEVASWVHFDNLKGGKQLNKYDPFSRNPLFCGAENTSLWELKKLSVHFHPSVALFAKTILQGNYIQYSGDPLQDFTLMRFLDRFVYRNPKPHKGKENTDSVVMQPKRKHFIKDIRHLPVNSKEFLAKEESQIPVDEVFFHRYYKKVAVKEKQKRDADEESIEDVDDEEFEELIDTFEDDNCFSSGKDDMDFAGNVKKRTKGAKDNTLDEDSEGSDDELGNLDDDEVSLGSMDDEEFAEVDEDGGTFMDVLDDESESVPELEVHSKVSTKKSKRKGTDDFDFAGSFQGPRKKKRNLNDSSLFVSAEEFGHLLDE
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)