Kluczowe dokumenty
SAB1406708
Sigma-Aldrich
Anti-B4GALT4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B4Gal-T4, beta4Gal-T4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B4GALT4(8702)
Opis ogólny
Gen ten jest jednym z siedmiu genów beta-1,4-galaktozylotransferazy (beta4GalT). Kodują one glikoproteiny związane z błoną typu II, które wydają się mieć wyłączną specyficzność dla substratu donorowego UDP-galaktozy; wszystkie przenoszą galaktozę w wiązaniu beta1,4 do podobnych cukrów akceptorowych: GlcNAc, Glc i Xyl. Każda beta4GalT pełni odrębną funkcję w biosyntezie różnych glikokoniugatów i struktur sacharydowych. Jako białka błonowe typu II, mają one N-końcową hydrofobową sekwencję sygnałową, która kieruje białko do aparatu Golgiego, a następnie pozostaje nietknięta, aby funkcjonować jako kotwica transbłonowa. Pod względem podobieństwa sekwencji beta4GalT tworzą cztery grupy: beta4GalT1 i beta4GalT2, beta4GalT3 i beta4GalT4, beta4GalT5 i beta4GalT6 oraz beta4GalT7. Enzym kodowany przez ten gen wydaje się odgrywać głównie rolę w biosyntezie glikolipidów. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
B4GALT4 (AAH04523.1, 1 a.a. ~ 344 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGFNLTFHLSYKFRLLLLLTLCLTVVGWATSNYFVGAIQEIPKAKEFMANFHKTLILGKGKTLTNEASTKKVELDNCPSVSPYLRGQSKLIFKPDLTLEEVQAENPKVSRGRYRPEECKALQRVAILVPHRNREKHLMYLLEHLHPFLQRQQLDYGIYVIHQAEGKKFNRAKLLNVGYLEALKEENWDCFIFHDVDLVPENDFNLYKCEEHPKHLVVGRNSTGYRLRYSGYFGGVTALSREQFFKVNGFSNNYWGWGGEDDDLRLRVELQRMKISRPLPEVGKYTMVFHTRDKGNEVNAERMKLLHQVSRVWRTDGLSSCSYKLVSVEHNPLYINITVDFWFGA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)