Kluczowe dokumenty
SAB1406693
Sigma-Aldrich
Anti-RGS20 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RGSZ1, ZGAP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~27.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RGS20(8601)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białka regulatorowe sygnalizacji białek G (RGS) są regulatorowymi i strukturalnymi składnikami kompleksów receptorów sprzężonych z białkami G. Białka RGS są białkami aktywującymi GTPazy dla białek Gi (patrz GNAI1; MIM 139310) i Gq (patrz GNAQ; MIM 600998) klasy G-alfa. Przyspieszają przejście przez cykl wiązania i hydrolizy GTP, a tym samym przyspieszają kinetykę i zakończenie sygnalizacji.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RGS20 (NP_003693.2, 1 a.a. ~ 241 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MRTADGGEPAGASSPAGRVDGGLQMGSERMEMRKRQMPAAQDTPGAAPGQPGAGSRGSNACCFCWCCCCSCSCLTVRNQEDQRPTIASHELRADLPTWEESPAPTLEEVNAWAQSFDKLMVTPAGRNAFREFLRTEFSEENMLFWMACEELKKEANKNIIEEKARIIYEDYISILSPKEVSLDSRVREVINRNMVEPSQHIFDDAQLQIYTLMHRDSYPRFMNSAVYKDLLQSLSEKSIEA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)