Kluczowe dokumenty
SAB1406508
Sigma-Aldrich
Anti-TBCD antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0988
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~69.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBCD(6904)
Opis ogólny
Cofactor D is one of four proteins (cofactors A, D, E, and C) involved in the pathway leading to correctly folded beta-tubulin from folding intermediates. Cofactors A and D are believed to play a role in capturing and stabilizing beta-tubulin intermediates in a quasi-native confirmation. Cofactor E binds to the cofactor D/beta-tubulin complex; interaction with cofactor C then causes the release of beta-tubulin polypeptides that are committed to the native state. (provided by RefSeq)
Immunogen
TBCD (AAH39654.1, 1 a.a. ~ 623 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKISHWDGVIRELAARALHNLAQQAPEFSATQVFPRLLSMTLSPDLHTRHGSILACAEVAYALYKLAAQENRPVTDHLDEQAVQGLKQIHQQLYDRQLYRGLGGQLMRQAVCVLIEKLSLSKMPFRGDTVIDGWQWLINDTLRHLHLISSHSRQQMKDAAVSALAALCSEYYMKEPGEADPAIQEELITQYLAELRNPEEMTRCGFSLALGALPGFLLKGRLQQVLTGLRAVTHTSPEDVSFAESRRDGLKAIARICQTVGVKAGAPDEAVCGENVSQIYCALLGCMDDYTTDSRGDVGTWVRKAAMTSLMDLTLLLARSQPELIEAHTCERIMCCVAQQASEKIDRFRAHAASVFLTLLHFDSPPIPHVPHRGELEKLFPRSDVASVNWSAPSQAFPRITQLLGLPTYRYHVLLGLVVSLGGLTESTIRHSTQSLFEYMKGIQSDPQALGSFSGTLLQIFEDNLLNERVSVPLLKTLDHVLTHGCFDIFTTEEDHPFAVKLLALCKKEIKNSKDIQKLLSGIAVFCGMVQFPGDVRRQALLQLCLLLCHRFPLIRKTTASQVYETLLTYSDVVGADVLDEVVTVLSDTAWDAELAVVREQRNRLCDLLGVPRPQLVPQPGAC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)