Kluczowe dokumenty
SAB1406430
Sigma-Aldrich
Anti-SFTPB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PSP-B, SFTB3, SFTP3, SMDP1, SP-B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFTPB(6439)
Opis ogólny
The SFTPB gene encodes the pulmonary-associated surfactant B protein (SPB), an amphipathic surfactant protein essential for lung function and homeostasis after birth. Pulmonary surfactant is a lipid-rich material that prevents lung collapse by lowering surface tension at the air-liquid interface in the alveoli of lung. SPB enhances the rate of spreading and increases the stability of surfactant monolayers in vitro. Surfactant is composed of phospholipids and other surfactant-associated proteins (Clark et al., 1995 [PubMed 7644495]). See also SFTPA1 (MIM 178630), SFTPC (MIM 178620), and SFTPD (MIM 178635).[supplied by OMIM
Immunogen
SFTPB (NP_000533.2, 1 a.a. ~ 381 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESHLLQWLLLLLPTLCGPGTAAWTTSSLACAQGPEFWCQSLEQALQCRALGHCLQEVWGHVGADDLCQECEDIVHILNKMAKEAIFQDTMRKFLEQECNVLPLKLLMPQCNQVLDDYFPLVIDYFQNQTDSNGICMHLGLCKSRQPEPEQEPGMSDPLPKPLRDPLPDPLLDKLVLPVLPGALQARPGPHTQDLSEQQFPIPLPYCWLCRALIKRIQAMIPKGALAVAVAQVCRVVPLVAGGICQCLAERYSVILLDTLLGRMLPQLVCRLVLRCSMDDSAGPRSPTGEWLPRDSECHLCMSVTTQAGNSSEQAIPQAMLQACVGSWLDREKCKQFVEQHTPQLLTLVPRGWDAHTTCQALGVCGTMSSPLQCIHSPDL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)