AB3420-I
Anti-Surfactant Protein A Antibody
from rabbit
Synonim(y):
Pulmonary surfactant-associated protein A1, PSP-A, PSPA, SP-A, SP-A1, 35 kDa pulmonary surfactant-associated protein, Alveolar proteinosis protein, Collectin-4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
primate (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFTPA1(653509)
mouse ... Sftpd(20390)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Surfactant Protein A in 10 µg of human lung tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human lung tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1