Key Documents
SAB1406333
Sigma-Aldrich
Anti-PTGDS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LPGDS, PDS, PGD2, PGDS, PGDS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGDS(5730)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a glutathione-independent prostaglandin D synthase that catalyzes the conversion of prostaglandin H2 (PGH2) to postaglandin D2 (PGD2). PGD2 functions as a neuromodulator as well as a trophic factor in the central nervous system. PGD2 is also involved in smooth muscle contraction/relaxation and is a potent inhibitor of platelet aggregation. This gene is preferentially expressed in brain. Studies with transgenic mice overexpressing this gene suggest that this gene may be also involved in the regulation of non-rapid eye movement sleep. (provided by RefSeq)
Immunogen
PTGDS (NP_000945.3, 1 a.a. ~ 190 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATHHTLWMGLALLGVLGDLQAAPEAQVSVQPNFQQDKFLGRWFSAGLASNSSWLREKKAALSMCKSVVAPATDGGLNLTSTFLRKNQCETRTMLLQPAGSLGSYSYRSPHWGSTYSVSVVETDYDQYALLYSQGSKGPGEDFRMATLYSRTQTPRAELKEKFTAFCKAQGFTEDTIVFLPQTDKCMTEQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1