Kluczowe dokumenty
SAB2502005
Sigma-Aldrich
Anti-IL7R antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD127, IL-7R-alpha, IL7RA, ILRA, interleukin 7 receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... IL7R(16197)
Immunogen
Peptyd o sekwencji DDHSFWCHSQLE, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_032398.3
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sae-Kyung Lee et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3485-3495 (2014-05-07)
The low immunogenicity of many cancer cells and the immunosuppression by various cancers and anticancer therapies have been an obstacle in the development of efficacious immunotherapies. Our goal was to test whether Toll-like receptor (TLR) agonists and anticancer chemotherapeutic agents
J Marius Munneke et al.
Blood, 124(5), 812-821 (2014-05-24)
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is widely used to treat hematopoietic cell disorders but is often complicated by graft-versus-host disease (GVHD), which causes severe epithelial damage. Here we have investigated longitudinally the effects of induction chemotherapy, conditioning radiochemotherapy, and