1.67528
PVDF Dip Tube
for sulphuric acid in 25L canisters
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Nazwa produktu
Rurka zanurzeniowa (PVDF) do kwasu siarkowego w kanistrach 25 l,
temp. przechowywania
no temp limit