Key Documents
1.07227
Supelco
Phenolphthalein solution
1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
About This Item
Kod UNSPSC:
12171502
NACRES:
NA.21
product name
Phenolphthalein solution 1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. samozapłonu
425 °C
temp. przejścia
flash point 23 °C
gęstość
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Application test: passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2