Kluczowe dokumenty
SAB1406295
Sigma-Aldrich
Anti-PRKAR1A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAR, CNC, CNC1, DKFZp779L0468, MGC17251, PKR1, PPNAD1, PRKAR1, TSE1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKAR1A(5573)
Opis ogólny
cAMP jest cząsteczką sygnalizacyjną ważną dla różnych funkcji komórkowych. cAMP wywiera swoje działanie poprzez aktywację kinazy białkowej zależnej od cAMP, która przekazuje sygnał poprzez fosforylację różnych białek docelowych. Nieaktywny holoenzym kinazy jest tetramerem składającym się z dwóch podjednostek regulatorowych i dwóch podjednostek katalitycznych. cAMP powoduje dysocjację nieaktywnego holoenzymu na dimer podjednostek regulatorowych związanych z czterema cAMP i dwie wolne monomeryczne podjednostki katalityczne. U ludzi zidentyfikowano cztery różne podjednostki regulatorowe i trzy podjednostki katalityczne. Gen ten koduje jedną z podjednostek regulatorowych. Stwierdzono, że białko to jest specyficznym tkankowo wygaszaczem, który obniża ekspresję siedmiu genów wątroby w hybrydach hepatoma x fibroblast. Mutacje w tym genie powodują zespół Carneya (CNC). Gen ten może łączyć się z protoonkogenem RET poprzez rearanżację genów i tworzyć specyficzny dla nowotworów tarczycy chimeryczny onkogen znany jako PTC2. Dla tego białka znaleziono niekonwencjonalną sekwencję lokalizacji jądrowej (NLS), która sugeruje rolę w replikacji DNA poprzez białko służące jako białko transportu jądrowego dla drugiej podjednostki czynnika replikacji C (RFC40). Zaobserwowano trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRKAR1A (NP_002725.1, 1 a.a. ~ 381 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MESGSTAASEEARSLRECELYVQKHNIQALLKDSIVQLCTARPERPMAFLREYFERLEKEEAKQIQNLQKAGTRTDSREDEISPPPPNPVVKGRRRRGAISAEVYTEEDAASYVRKVIPKDYKTMAALAKAIEKNVLFSHLDDNERSDIFDAMFSVSFIAGETVIQQGDEGDNFYVIDQGETDVYVNNEWATSVGEGGSFGELALIYGTPRAATVKAKTNVKLWGIDRDSYRRILMGSTLRKRKMYEEFLSKVSILESLDKWERLTVADALEPVQFEDGQKIVVQGEPGDEFFIILEGSAAVLQRRSENEEFVEVGRLGPSDYFGEIALLMNRPRAATVVARGPLKCVKLDRPRFERVLGPCSDILKRNIQQYNSFVSLSV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Maftei et al.
British journal of pharmacology, 171(21), 4850-4865 (2014-06-07)
Chemokines are involved in neuroinflammation and contribute to chronic pain processing. The new chemokine prokineticin 2 (PROK2) and its receptors (PKR1 and PKR2 ) have a role in inflammatory pain and immunomodulation. In the present study, we investigated the involvement