Kluczowe dokumenty
SAB1406025
Sigma-Aldrich
Anti-IL7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IL-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~20.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL7(3574)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną ważną dla rozwoju komórek B i T. Cytokina ta i czynnik wzrostu hepatocytów (HGF) tworzą heterodimer, który działa jako czynnik stymulujący wzrost komórek pre-pro-B. Stwierdzono, że cytokina ta jest kofaktorem rearanżacji V(D)J receptora komórek T beta (TCRB) podczas wczesnego rozwoju komórek T. Cytokina ta może być wytwarzana lokalnie przez nabłonek jelitowy i nabłonkowe komórki kubkowe i może służyć jako czynnik regulacyjny dla limfocytów błony śluzowej jelit. Badania nokautowe na myszach sugerują, że cytokina ta odgrywa istotną rolę w przeżyciu komórek limfoidalnych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL7 (AAH47698.1, 1 a.a. ~ 177 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MFHVSFRYIFGLPPLILVLLPVASSDCDIEGKDGKQYESVLMVSIDQLLDSMKEIGSNCLNNEFNFFKRHICDANKEGMFLFRAARKLRQFLKMNSTGDFDLHLLKVSEGTTILLNCTGQVKGRKPAALGEAQPTKSLEENKSLKEQKKLNDLCFLKRLLQEIKTCWNKILMGTKEH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K E Webster et al.
Mucosal immunology, 7(5), 1058-1067 (2014-01-23)
Natural killer T (NKT) cells are innate-like T cells that rapidly recognize pathogens and produce cytokines that shape the ensuing immune response. IL-17-producing NKT cells are enriched in barrier tissues, such as the lung, skin, and peripheral lymph nodes, and