Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA019590
Sigma-Aldrich
Anti-IL7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Il-7, Anti-Interleukin 7
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
VSEGTTILLNCTGQVKGRKPAALGEAQPTKSLEENKSLKEQKKLNDLCFLKRLLQEI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL7(3574)
Immunogen
interleukina 7 - rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-IL7 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
IL7 (Interleukina 7) jest homeostatyczną cząsteczką cytokiny o masie 17,4 kDa, która w dużym stopniu uczestniczy w sygnalizacji wzrostu i proliferacji komórek T in vivo. Pomaga komórkom T rosnąć w grasicy i pomaga w homeostatycznej ekspansji obwodowej komórek T. IL7 pomaga również w hamowaniu sygnału apoptozy limfocytów T, w której pośredniczą mezenchymalne komórki macierzyste. Jest to cząsteczka zawierająca sześć eksonów, która uczestniczy w regulacji transkrypcji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74075
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Kielsen et al.
Scandinavian journal of immunology, 81(1), 72-80 (2014-09-30)
Infections and acute graft-versus-host disease (aGVHD) are major causes of treatment-related mortality and morbidity following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Both complications depend on reconstitution of the T-lymphocyte population based on donor T cells. Although it is well established
Marielle Balzano et al.
Cell reports, 26(12), 3257-3271 (2019-03-21)
In the bone marrow, CXCL12 and IL-7 are essential for B cell differentiation, whereas hematopoietic stem cell (HSC) maintenance requires SCF and CXCL12. Peri-sinusoidal stromal (PSS) cells are the main source of IL-7, but their characterization as a pro-B cell niche
S D Lupton et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 144(9), 3592-3601 (1990-05-01)
IL-7 cDNA clones were used to isolate clones from the human IL-7 gene locus. Characterization of the clones revealed that the human IL-7 gene contains six exons, distributed over more than 33-kbp. An 18 amino acid insert found in human
Douglas A Bazdar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(10), 4698-4704 (2015-04-15)
IL-7 is a key homeostatic cytokine that provides signals for T cell survival and proliferation in vivo. In this article, we provide evidence that IL-7 utilization is enhanced by a novel mechanism of cytokine "recycling" during which T cells treated
Sanna Byström et al.
Journal of proteome research, 13(11), 4607-4619 (2014-09-19)
The brain is a vital organ and because it is well shielded from the outside environment, possibilities for noninvasive analysis are often limited. Instead, fluids taken from the spinal cord or circulatory system are preferred sources for the discovery of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019590-25UL4061842870189
HPA019590-100UL4061836362263