Kluczowe dokumenty
SAB1405826
Sigma-Aldrich
Anti-FOLR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FBP, FOLR, FR-alfa, MOv18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28.38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOLR1(2348)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów folianowych (FOLR). Członkowie tej rodziny genów mają wysokie powinowactwo do kwasu foliowego i kilku zredukowanych pochodnych kwasu foliowego oraz pośredniczą w dostarczaniu 5-metylotetrahydrofolianu do wnętrza komórek. Gen ten składa się z 7 eksonów; eksony od 1 do 4 kodują 5′ UTR, a eksony od 4 do 7 kodują otwartą ramkę odczytu. Ze względu na obecność 2 promotorów, wielu miejsc startu transkrypcji i alternatywnego splicingu eksonów, z tego genu pochodzi kilka wariantów transkryptu. Warianty te różnią się długością 5′ i 3′ UTR, ale kodują identyczną sekwencję aminokwasową. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FOLR1 (AAH02947, 1 a.a. ~ 257 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAQRMTTQLLLLVVAVVGEAQTRIAWARTELLNVCMNAKHHKEKPGPEDKLHEQCRPWRKNACCSTNTSQEAHKDVSYLYRFNWNHCGEMAPACKRHFIQDTCLYECSPNLGPWIQQVDQSWRKERVLNVPLCKEDCEQWWEDCRTSYTCKSNWHKGWNWTSGFNKCAVGAACQPFYFPTPTVLCNEIWTHSYKVSNYSRGSGRCIQMWFDPAQGNPNEEVARFYAAAMSGAGPWAAWPFLLSLALMLLWLS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)